Learn More
Isovanillin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412469 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0637
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Isovanillin
CAS 621-59-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only