Learn More
Isoxathion, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isoxathion |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 313.0538 |