Learn More
Isoxathion, TRC
Codice prodotto. 30402774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402774 5 mg 5mg
30391583 1 mg 1mg
30401870 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9176905MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18854-01-8
Formula molecolare C13 H16 N O4 P S
Molecular Weight (g/mol) 313.31
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
IUPAC Name diethoxy-[(5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxathion
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 313.0538