Learn More
Isoxazole-5-carbonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11447576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447576 5 g 5g
11437576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14625.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62348-13-4
Formula molecolare C4H2ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 131.52
Numero MDL MFCD00067868
InChI Key NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Tekniske data
Materiale o nome chimico Isoxazole-5-carbonyl chloride
Densità 1.362
Punti di ebollizione 167°C to 168°C
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 4375023
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 131.52
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.