Learn More
Isoxazole-5-carbonyl chloride, TECH, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10702293 1 g 1g
10106963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10302DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 62348-13-4
Formula molecolare C4H2ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 131.52
Numero MDL MFCD00067868
InChI Key NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.52
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.