Learn More
Isoxazole-5-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641503 1 g Amber Glass Bottle 1g
10100612 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10113624 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10641503 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04448DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175334-72-2
Formula molecolare C4H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00276995
InChI Key CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2799515
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxazole-5-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 97%