Learn More
Isoxazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10254964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10254964 1 g 1g
10732357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10254964 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 21169-71-1
Formula molecolare C4H3NO3
Molecular Weight (g/mol) 113.072
Numero MDL MFCD00156151
InChI Key MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 113.07
Percent Purity 97%