Learn More
Isoxazole-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10630883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10630883 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10630883 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS 21169-71-1
Punto di fusione 137°C to 138°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H3NO3
Numero MDL MFCD00156151
Quantità 1 g
Sinonimo isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
InChI Key MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 113.07
PubChem CID 2060599
Peso formulazione 113.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder