Learn More
Isoxazole, 99%
Codice prodotto. 15438799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15438799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01607.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxazole
CAS 288-14-2
Densità 1.078
Punti di ebollizione 93°C to 95°C
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Formula molecolare C3H3NO
Indice di rifrazione 1.427
Numero MDL MFCD00003149
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 103773
Sinonimo isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
InChI Key CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CON=C1
IUPAC Name 1,2-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 69.063
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Peso formulazione 69.06
Percent Purity 99%