Learn More
Isoxepac, TRC
Codice prodotto. 30407167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407167 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9177001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C16 H12 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-
InChI Formula InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC Name 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Peso formulazione 268.0736
Percent Purity >95