Learn More
Isoxicam, TRC
Codice prodotto. 30134534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134534 10 g 10g
17991445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134534 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI91814510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34552-84-6
Formula molecolare C14 H13 N3 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 335.34
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Specifica
Materiale o nome chimico Isoxicam
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Peso formulazione 335.0576