Learn More
R&D Systems™ Isradipine
Codice prodotto. 30001695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001695 10 mg 10mg
18003802 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001695 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2004/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.81€
    244.65€ / 10mg
    Risparmia 27.16€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Potent and selective L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker. EC50 and pA2 values are 1.4 nM and 10.3 for relaxation of depolarization- and Ca2+-induced contractions of rabbit aorta respectively; EC25 = 0.45 nM for reduction in rate of spontaneously beating guinea pig right atria. Long-acting antihypertensive agent in vivo, exerting primary effects on vascular tissue with secondary negative chronotropic action.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75695-93-1
Formula molecolare C19H21N3O5
Specifica
Materiale o nome chimico Isradipine
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 371.39
Purezza >99%
Peso molecolare 371.39