missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isradipine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16468428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16468428 10 mg 10mg
16494307 50 mg 50mg
16428186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16468428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0233
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Isradipine (PN 200-110) is an orally active L-type calcium channel blocker. Isradipine, as a powerful peripheral vasodilator, is a dihydropyridine calcium antagonist with selective actions on the heart as well as the peripheral circulation. Isradipine is a potentially viable neuroprotective agent for Parkinson's disease.

Isradipine (PN 200-110) is an orally active L-type calcium channel blocker. Isradipine, as a powerful peripheral vasodilator, is a dihydropyridine calcium antagonist with selective actions on the heart as well as the peripheral circulation. Isradipine is a potentially viable neuroprotective agent for Parkinson's disease.

Specifica

Materiale o nome chimico Isradipine
CAS 75695-93-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21N3O5
Quantità 10 mg
Sinonimo PN 200-110
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.26 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC3=NON=C23)OC
Molecular Weight (g/mol) 371.39
Peso formulazione 371.39
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.