Learn More
Isradipine, Mikromol™
Descrizione
Isradipine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isradipine |
| CAS | 75695-93-1 |
| Nomi componenti o analita | Isradipine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H21 N3 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C |
| IUPAC Name | 3-O-methyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Vedi altri risultati |