Learn More
Isradipine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isradipine |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3 |
| Peso formulazione | 371.1481 |