missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IST1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30047629 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30047629 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30047629 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP330581

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

IST1 Polyclonal antibody specifically detects IST1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IST1
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias gene IST1 homolog, increased sodium tolerance 1 homolog (yeast), OLC1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Between 300 and 350
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9798
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.