Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. iStir HP Multi-position Magnetic Hotplate Stirrer, 120°C, Stainless Steel
Codice prodotto. 15958840
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU/UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
15958840 EU/UK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15958840 Fornitore Neuation Technologies Pvt. Ltd. N. del fornitore MS202100 EU/UK/AU
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 300 to 1500 rpm, Shape: Rectangle, Size: 460 x 178 mm, Plug Type: EU/UK-Style
  • BLDC motor
  • SS surface with anti-skid mat
  • Pulse mode
  • Micro-processor controlled
  • IP 42 rated
Specifica
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Tensione 220 V
Descrizione 10 position hot plate stirrer
Specifiche di sicurezza IP 42 rated
Peso di spedizione (sistema imperiale) 11 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 5 kg
Funzioni di agitazione Pulse mode
Materiale corpo Stainless Steel
Requisiti elettrici 220 V, 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Digital
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass vessels
Modello HP 10M
Caratteristiche suola Pulse mode, Microprocessor controlled, IP 42 rated
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Size 460 x 178 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 120°C
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 196 mm
Amperaggio 1.7 A
Lunghezza (sistema metrico) 565 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Wattage 400 W
Peso (sistema imperiale) 11 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Rectangle
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 10
Dimensioni contenitore max 4 L
Stirring Range 300 to 1500 rpm
Warranty 2 Years
Dimensioni (L x P x A) 565 x 196 x 75 mm
Certificazione/Conformità CE
Display Digital