Learn More
Itaconic acid, 99+%
Codice prodotto. 11945031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945031 5 kg Plastic Bottle 5kg
10457700 250 g Plastic Bottle 250g
10549040 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11945031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122810051
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-65-4
Formula molecolare C5H6O4
Molecular Weight (g/mol) 130.1
InChI Key LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC Name 2-methylidenebutanedioic acid
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Itaconic acid
Punto di fusione 165.0°C to 168.0°C
Colore White to Beige
Densità 1.5700g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Quantità 5 kg
Beilstein 02,76
Indice di Merck 15,529
Gravità specifica 1.57
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in most other common organic,solvents
Peso formulazione 130.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Itaconic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid