Learn More
Itaconic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406103 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI931000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Itaconic Acid
CAS 97-65-4
Formula molecolare C5H6O4
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(=O)CC(=C)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 130.1
Peso formulazione 130.0266