Learn More
Itaconic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Itaconic Anhydride |
| CAS | 2170-03-8 |
| Formula molecolare | C5H4O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2 |
| SMILES | C=C1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC Name | 3-methylideneoxolane-2,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.09 |
| Peso formulazione | 112.016 |