Learn More
Itaconic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30399021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399021 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI93100525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Formula molecolare C5H4O3
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
IUPAC Name 3-methylideneoxolane-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Peso formulazione 112.016