Learn More
ITI-214 free base, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098488
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16481427
Marca: Medchem Express HY12501
MedChemExpress ITI-214 free base is a potent, CNS-active, orally bioavailable PDE1 inhibitor (Ki of 58 pM) with excellent selectivity against other PDE family members and against a panel of enzymes, receptors, transporters and ion channels.
ITI-214 free base inhibits recombinant full-length human PDE1A, PDE1B and PDE1C with Kis of 33 pM, 380 pM and 35 pM, respectively. ITI-214 free base shows efficacy in various animal models of motor and cognitive functions.
Specifica
Materiale o nome chimico ITI-214 free base
CAS 1160521-50-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H26FN7O
Quantità 50 mg
SMILES O=C(C1=C(NC2=CC=CC=C2)N(CC3=CC=C(C4=NC(F)=CC=C4)C=C3)N=C1N56)N(C)C5=N[C@@]7([H])[C@]6([H])CCC7
Molecular Weight (g/mol) 507.56
Peso formulazione 507.56
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.