Learn More
Itopride Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010415 50 mg 50mg
17944085 10 mg 10mg
17922865 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI93150050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122892-31-3
Formula molecolare C20 H26 N2 O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 394.89
Sinonimo N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxybenzamide Hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Ganaton, HSR 803, Itopride hydrochloride
IUPAC Name N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxybenzamide;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico Itopride Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
Peso formulazione 394.1659
Percent Purity >95%