missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPA Antibody (S01-4D4), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18626043 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18626043 50 μg 50µL
18609273 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18626043 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31966450ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

ITPA Monoclonal antibody specifically detects ITPA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ITPA
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone S01-4D4
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene C20orf37, dJ794I6.3, EC 3.6.1, EC 3.6.1.19, HLC14-06-P, Inosine triphosphatase, inosine triphosphatase (nucleoside triphosphate pyrophosphatase), inosine triphosphatase-A, inosine triphosphate pyrophosphatase, inosine triphosphate pyrophosphohydrolase, ITPase, My049 protein, nucleoside triphosphate diphosphatase, Putative oncogene protein hlc14-06-p
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human ITPA (Uniprot # Q9BY32)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3704
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.