Learn More
R&D Systems™ Itraconazole
Codice prodotto. 18745836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18745836 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18745836 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5981/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. SMO antagonist; acts at different binding site to cyclopamine (Cat No. 1623)
Itraconazole is a SMO antagonist (IC50 = 690 nM); acts at different binding site to cyclopamine (Cat. No. 1623). Also cytochrome p450 inhibitor (IC50 = 16-26 nM). Inhibits cell cycle at G1 phase in vitro and blocks angiogenesis in vivo (IC50 = 160 nM). Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 84625-61-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Smoothened Receptor Antagonists
Formula molecolare C35H38Cl2N8O4
Peso formulazione 705.63
Purezza >99%