Learn More
Thermo Scientific Chemicals Itraconazole, 99%
Codice prodotto. 15289786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289786 25 g 25g
15279786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15289786 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 452870250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Itraconazole, or voriconazole, CAS # 84625-61-6, is an N-arylpiperazine that has antifungal properties. | CAS: 84625-61-6 | C35H38Cl2N8O4 | 705.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Itraconazole is an aromatic ether that works as a strong inhibitor of P-glycoproteins and CYP3A4
• Itraconazole also acts as a hedgehog signaling inhibitor and P450 inhibitor
Applications
• Itraconazole can be exhibits antifungal activity against organisms including aspergillosis, blastomycosis, candidiasis, chromoblastomycosis, coccidioidomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, and sporotrichosis
• Itraconazole may be used to experimentally target the delivery of other molecules, such as plasmids, to cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84625-61-6
Formula molecolare C35H38Cl2N8O4
Molecular Weight (g/mol) 705.64
Numero MDL MFCD00870168,MFCD00941396
InChI Key VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Sinonimo itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
PubChem CID 45039617
IUPAC Name 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Itraconazole
Punto di fusione 168.0°C to 170.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,5292
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1mg/mL. Other solubilities: solubility in ethanol: <1mg/mL, solubility in dmso: 4mg/mL
Peso formulazione 705.64
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Itraconazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.