Learn More
Itraconazole, MedChemExpress
Descrizione
Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Itraconazole |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 84625-61-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C35H38Cl2N8O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | R51211 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.25 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only