Learn More
Texwipe™ Tappeti per camere sterili
Codice prodotto. 11545315 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
18 x 46 pollici
Dimensione della confezione:
pezzi 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11545315 Blu 18 x 46 pollici pezzi 8
11555315 Bianco 18 x 46 pollici pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11545315 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore AMA184681B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.59€
    217.17€ / pezzi 8
    Risparmia 63.42€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features antimicrobial agent to prevent bacterial growth
  • Adhesive mats and frames for cleanrooms and critical areas
  • Polyethylene (mats) and polystyrene (frames) construction
  • Grabs and retains particulates from foot and wheelborne contaminants
  • Removable, adhesive-coated polyethylene sheet traps particles and prevents transfer
  • Numbered tabs to simplify inventory and replacement
Specifica
Dimensioni (L x P) 18 x 46 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Controllo dei contaminanti
Quantità 30 Sheets/Mat
Colore Blu
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Materiale Contiene foglio in polietilene adesivo rimovibile; Materiali: Polietilene e polistirene
Tipo Cleanroom Mat
Larghezza (sistema imperiale) 46 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.17 m