Learn More
Texwipe™ Nylon MicroSwabs™
Codice prodotto. 11591234 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
168.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11591234 168.0 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11591234 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX730*
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.25€
    52.36€ / pezzi 50
    Risparmia 30.89€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Texwipe’s Precision Nylon Cleanroom Swab is made from a 0.9 mm diameter tip constructed of bundled nylon filaments in a tube crimped into a 100% polypropylene handle. The filaments form a mini brush at the very tip.
  • Bundled filaments pick up solvent through capillary action
  • Long, thin filaments reach into narrow channels, corners, edges for cleaning particles and removing excess solvent
  • 100% virgin polypropylene handle
  • Crimped construction eliminates the risk of adhesive contamination
  • Lot coded for traceability and quality control
  • Specifica
    Lunghezza (sistema imperiale) 6.614 in.
    Da utilizzare con (applicazione) Gentle Picking of Stubborn Stuck-on Contaminants; Pinpoint Application of Solvents, Adhesives and Lubricants; Cleaning of Grooves, Tracks, Slots and Other Small Spaces; Removing Excess Solvent in Confined Spaces; Wire Manipulation
    Product Type Swab
    Lunghezza (sistema imperiale) testa 0.610 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 168.0 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 6.004 in.
    Lunghezza (sistema metrico) maniglia 152.5 mm
    Lunghezza testa (sistema metrico) 15.5 mm
    Larghezza (sistema imperiale) testa 0.031 in.
    Larghezza (sistema metrico) testa 0.8 mm
    Imballaggio 50 swabs/box; 10 Boxes/case; 500 swabs total/case
    Materiale maniglia Polypropylene
    Stile punta Bundled nylon fibers
    Tip Material Nylon