Learn More
Ivabradine-d3 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30403756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30403756 10 mg
30403216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30403756 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI94050210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1217809-61-4
Formula molecolare C27 2H3 H33 N2 O5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 508.06
Sinonimo 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one hydrochloride, Ivabradine-d3 Hydrochloride, Ivabradine-D3 Hydrochloride (N-methyl D3)
IUPAC Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34
Specifica
Materiale o nome chimico Ivabradine hydrochloride N-methyl-d3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1/i1D3;
Peso formulazione 507.2579