Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ivabradine hydrochloride
Codice prodotto. 17261212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17261212 250 mg 250mg
17251212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17261212 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466282500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 148849-67-6 | C27H36N2O5·HCl, C27H37ClN2O5 | 505.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148849-67-6
Formula molecolare C27H36N2O5·HCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ivabradine hydrochloride
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
Punto di fusione 140.0°C
Peso formulazione 505.05
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ivabradine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ivabradine hydrochloride