Learn More
IVD Mouse anti-Human, Clone: 2D12A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | IVD |
---|---|
Clone | 2D12A5 |
Concentrazione | 0.64 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807545
|
Proteintech
66032-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897535
|
Proteintech
66032-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Isovaleryl-CoA dehydrogenase (IVD) is a mitochondrial matrix enzyme that catalyzes the third step in leucine catabolism. The genetic deficiency of IVD results in an accumulation of isovaleric acid, which is toxic to the central nervous system and leads to isovaleric acidemia.Specifica
IVD | |
0.64 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ACAD2, IVD | |
IVD | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2D12A5 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P26440 | |
3712 | |
IVD Fusion Protein Ag18042 | |
Primary | |
-20°C | |
IVD |