Specifica
| Materiale o nome chimico | Ivermectin |
| Tipo | Ivermectin |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Colore | White or White/Yellow |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | ≥95% |
| Peso formulazione | 875.1 |
| Percent Purity | ≥95% |
| Grado | Not Available |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ivermectin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ivermectin