Learn More
Ivermectin, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18752474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18752474 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752474 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 1260/100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allosteric modulator of α7 nicotinic receptors
Positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor and the purinergic P2X4 receptor. Antihelmintic and antiviral. Also modulates glutamate- and GABA-activated chloride channels. Potentiates glycine-gated currents at low concentrations (30 nM). Inhibits replication of SARS-CoV-2 in vitro (IC50 ∽ 2μM).
This product is composed of both Ivermectin B1a (>90%) and Ivermectin B1b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ivermectin
CAS 70288-86-7
Formula molecolare C48H74O14
Quantità 100 mg
Sinonimo ivermectin
InChI Key AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Molecular Weight (g/mol) 875.106
PubChem CID 122172888
Peso formulazione 875.1
Percent Purity >96%