Learn More
Ivermectin, TRC
Codice prodotto. 30003530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003530 1 g 1g
30040980 25 mg 25mg
18011250 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003530 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9408001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70288-86-7
Formula molecolare C48 H74 O14 . C47 H72 O14
Molecular Weight (g/mol) 1736.16
Sinonimo 22,23-Dihydroavermectin B1, Bagomectina, Bimectin, Bovinet, Cardomec, Cardotek 30, Cardotek Plus, Cevamec, Equimec, Equimec Paste, Equimectrin, Equirat Gold, Eqvalan, Heartgard, Heartgard 30, Hyvermectin, Ivectin, Ivermec, Iversalt, Ivertin, Ivomec, Ivomec Gold, Ivosint, Jetamec, L 640471, MK 933, Mectizan, Mukhnet I, Noramectin, Noromectin, Oramec, Oramectin, Pandex, Phoenectin, Solantra, Stromectol, Uvemec, Vermic, Vetmec, Virbamec LA, Zimecterin
IUPAC Name Ivermectin
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(CC[C@H](C)[C@H](O%14)C(C)C)C%13)[C@]%11%12O)C)O[C@@H](C)[C@@H]8O
Specifica
Materiale o nome chimico Ivermectin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C48H74O14.C47H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38;1-24(2)41-27(5)16-17-46(61-41)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)42(25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(48)28(6)18-34(45(50)57-33)47(31,44)51)58-38-21-36(53-10)43(30(8)56-38)59-37-20-35(52-9)40(49)29(7)55-37/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3;11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-49,51H,15-17,19-23H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+;12-11+,26-14+,31-13+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+;25-,27-,29-,30-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42-,43-,44+,46+,47+/m00/s1
Peso formulazione 1735.0001