Learn More
IWP-2, MedChemExpress
Descrizione
IWP-2 is an inhibitor of Wnt processing and secretion with an IC50 of 27 nM. IWP-2 targets the membrane-bound O-acyltransferase porcupine (Porcn) and thus preventing a crucial Wnt ligand palmitoylation. IWP-2 is also an ATP-competitive CK1δ inhibitor with an IC50 of 40 nM for the gatekeeper mutant M82FCK1δ.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | IWP-2 |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 686770-61-6 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H18N4O2S3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Informazioni di solubilità | DMF : 12.5 mg/mL (26.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only