Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ PTFE SPE-12G column processor
Codice prodotto. 15106056 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15106056 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15106056 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 752094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2806.28€
    2013.09€ / pezzi 1
    Risparmia 793.19€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specially designed PTFE vacuum chambers that allow 12 samples to be run simultaneously
  • This offers the flexibility of processing SPE devices of different heights, diameters, or formats during the same experiment
  • It includes a borosilicate glass vacuum chamber, a white coloured polyamide lid including 12 Luer PTFE connectors, plugs (12×) for lid, a PE gasket, 12 Luer PP stopcocks and a PTFE sample collection rack set
  • Delivery information: Supplied with height adjustable shelves, a vacuum gauge/PTFE controller assembly, and an instruction manual
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 12 samples
Tipo SPE-12G Column Processor
Materiale PTFE
Quantità 1