Learn More
GPE Scientific™ J Young B45 Rodaviss Joint and JY Bleed Valve
Codice prodotto. 15814814
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm body
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15814814 240 mm body Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15814814 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore JYT/3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
GPE Scientific™ B45 Rodaviss Joint and JY Bleed Valve
  • High quality Rodaviss joint with removable cap
  • Includes Viton O-rings
  • Can be custom designed
Specifica
Diametro (sistema metrico) Hose connection diameter: 15 mm
Diameter (Metric) Inside Neck Inside tube diameter: 13 mm
Diameter (Metric) Outside Body diameter: 50 mm
Include Viton O-rings
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm body
Tipo Roadaviss joint and bleed valve