Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap
Codice prodotto. 15824794
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15824794 25 mL Pezzo
15844794 50 mL Pezzo
15804794 100 mL Pezzo
15834794 250 mL Pezzo
15854794 500 mL Pezzo
15814794 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15824794 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore JCF/25
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum manifolds and Schlenk lines
Include Fine thread tap
Product Type Sample Flask