Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
Codice prodotto. 15894784
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15894784 500 mL Pezzo
15768029 25 mL Pezzo
15778029 50 mL Pezzo
15854784 100 mL Pezzo
15884784 250 mL Pezzo
15874784 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15894784 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore JCC/500
Spedizione stimata: 19-01-2027
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and cone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum manifolds and Schlenk lines
Include Fine thread tap and cone
Product Type Schlenk Flask
Giunto a bussola Size: 24