Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket
Codice prodotto. 15884804
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15884804 500 mL Pezzo
15854804 25 mL Pezzo
15874804 50 mL Pezzo
15834804 100 mL Pezzo
15864804 250 mL Pezzo
15844804 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15884804 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore JRF/500
Spedizione stimata: 22-01-2027
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and socket
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Schlenk lines and vacuum manifolds
Include Fine thread tap and socket
Giunto a bussola Size: 24
Forma del fondo Round