Learn More
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler
Codice prodotto. 15894804
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15894804 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15894804 Fornitore GPE Scientific™ N. del fornitore JYB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.25€
    140.49€ / pezzi 1
    Risparmia 28.76€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Product Type Vacuum line bubbler
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm