Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jacketed Extractor Heads Acc. To Knöfler-Böhm
Descrizione
- Jacketed extractors acc. to DIN 12604
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Duran Glass |