Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jacketed Extractor Heads Acc. To Knöfler-Böhm
Codice prodotto. 10819510
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10819510 250 mL Pezzo
10315741 30 mL Pezzo
10768271 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10819510 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05410149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    243.14€ / pezzi 1
    Risparmia 124.86€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 18-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Jacketed extractors acc. to DIN 12604
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Duran Glass