Descrizione
Chemical-resistant high-density polyethylene holder
- Il contenitore pratico da usare ospita sia i vetrini da 3 × 1 pollici che da 75 × 25 mm durante l'evacuazione o la pulizia
- Il supporto in polietilene ad alta densità, leggero, forte e resistente agli agenti chimici, offre un modo economico per asciugare i liquidi in eccesso dalle superfici piatte
- L'angolo da 10° con scanalature consente di vedere chiaramente il vetrino desiderato
- I bordi smussati permettono di accedere facilmente ai canali
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Holder |
| Capacità vetrino | 78 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrino per microscopio |
| Lunghezza (sistema imperiale) vetrino | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) vetrino | 75 mm |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema imperiale) vetrino | 1 in. |
| Vedi altri risultati |