Learn More
Thermo Scientific™ Javelin™ Direct-Connection Column Filters
Codice prodotto. p-4522252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
3 mm
4.6/4.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11568680 3 mm pezzi 4
11558680 4.6/4.0 mm pezzi 4
11548680 2.1 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11568680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88700
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect HPLC systems with one-piece Thermo Scientific™ Javelin Direct-Connection Column Filters.
  • Direct-connection design for maximum efficiency
  • Replace entire disposable filter unit for easy changes
  • Recommended for use as dedicated filters for a column rather than the HPLC system
  • 0.0625in. CPI tip attaches directly to HPLC column inlet without tubing or wrenches
  • 0.5μm porosity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Systems
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Tipo Javelin Column Filter