Learn More
Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs
Codice prodotto. 11711029 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
177.8 x 95.25 x 38.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11711029 177.8 x 95.25 x 38.1 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711029 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0634520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    113.77€ / pezzi 24
    Risparmia 16.23€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Specifica
Quantità 24 Pk.
Product Type Cold Pack
Da utilizzare con (applicazione) Refrigerate Samples For Shipping
Dimensioni (L x P x A) 177.8 x 95.25 x 38.1 mm
Temperatura (sistema metrico) operativa -6°C