Learn More
Jenway™ Spettrofotometro UV-Visibile Jenway™ 6305
Codice prodotto. 11400539
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11400539 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400539 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 9996868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00€
    4457.99€ / pezzi 1
    Risparmia 1312.01€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for applications that require measurements in the UV-visible range. Jenway™ 6305 UV/Visible Spectrophotometer includes multi-parameter displays, full interfacing capability, and versatile sampling accessories.
Suitable for applications that require measurements in the UV-visible range.
  • Easy operation
  • Multi-parameter displays
  • Full interfacing capability (including to PC)
  • Versatile sampling accessories
  • Three year warranty
  • Supplied with mains lead, pack of 100 disposable cuvettes, 10mm x 10mm cell holder, interface cable, PC application software on CD-ROM (requires free online registration) and operating instructions.
Specifica
Concentrazione -300 to 1999
Profondità (sistema metrico) 272 mm
Sorgente luminosa Xeno
Larghezza di banda spettrale 8 nm, 6 nm over the UV range
Tipo Spettrofotometro UV/Visibile
Tensione 115/230 V
Wavelength Range 190 - 1000 nm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Rumore <0.001A at 0A at 400nm
Risoluzione 0.1%T, 0.001 A
Luce dispersa <0.5%T at 220 and 340 nm
Wattage <50 W
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 365 mm
Frequenza 50/60 Hz