Learn More
Bibby Scientific™ Spettrofotometro modello 7305 Jenway™
Codice prodotto. 11485089
Cambia vista
Click to view available options
Accuratezza della lunghezza d'onda:
±2 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuratezza della lunghezza d'onda Dimensione della confezione
11485089 ±2 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11485089 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 8305816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00€
    4032.57€ / pezzi 1
    Risparmia 587.43€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Small footprint. Jenway™ 7305 Model Spectrophotometer contains icon driven software with improved navigation system for easy and intuitive usability.
  • Include measurement modes for absorbance, % transmittance, and concentration.
  • Small footprint
  • Autologging capabilities
  • Press to read xenon lamp
  • Extensive range of accessories available
  • 3 year warranty
Specifica
Intervallo di assorbanza –0.3 - 2.5 A
Concentrazione –300 - 9999
Collegamenti USB (fornito)
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Sorgente luminosa Lampada allo xeno
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tipo Spettrofotometro a fascio singolo UV/visibile
Wavelength Range 320 - 1000 nm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratori di controllo qualità e nelle aule di formazione
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Include Dotato di supporto per cuvette 10x10 mm, con confezione da 100 cuvette monouso, manuale di istruzioni, alimentatore universale, software per PC su CD ROM e cavo di interfaccia
Tempo di misurazione da 2 a 9999
Design ottico Singolo
Risoluzione 1 nm
Risoluzione spettrale 5 nm
Warranty 3 anni
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ± 0.5 nm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 275 mm