Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Cuvette Holders
Codice prodotto. 11454939
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
63/73/ 67 Series Spec
6850 Series Spectrophotometers
Lunghezza del percorso:
10 to 100 mm
10 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
11454939 63/73/ 67 Series Spec 10 x 10 mm Pezzo
11480539 63/73/ 67 Series Spec 10 to 100 mm Pezzo
13266389 6850 Series Spectrophotometers 10 to 100 mm Pezzo
13246389 6850 Series Spectrophotometers 10 x 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11454939 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 8307041